Learn More
A-740003, MedChemExpress
Código de producto. 16458088
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16458088 10 mg 10 miligramos
16447856 100 mg 100 miligramos
16444007 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16458088 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50697
MedChemExpress A-740003 is a potent, selective and competitive P2X7 receptor antagonist with IC50 values are 18 and 40 nM for rat and human P2X7 receptors, respectively.
A-740003 is a potent, selective and competitive P2X7 receptor antagonist with IC50 values are 18 and 40 nM for rat and human P2X7 receptors, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A-740003
CAS 861393-28-4
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H30N6O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (105.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#C/N=C(NC(NC(CC1=CC(OC)=C(C=C1)OC)=O)C(C)(C)C)\NC2=CC=CC3=NC=CC=C23
Peso molecular (g/mol) 474.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.55
Porcentaje de pureza 98.31%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation