Learn More
Tocris Bioscience™ A 71915
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18767996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18767996 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18767996 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6715/1
Highly potent and competitive NPRA antagonist
A 71915 is a highly potent and competitive natriuretic peptide receptor A (NPRA) antagonist (pKi = 9.18). Reduces brain natriuretic peptide ( BNP, Cat. No. 3522 )-induced scratching in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 132956-87-7
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Descripción Natriuretic peptide receptor A (NPRA) antagonist
Formulación C69H116N26O15S2
Peso molecular 1613.95
Cantidad 1 mg
Secuencia RCXGGRIDRIXRC (Modifications: X-3 = Cha, X-11= D-Tic, Cys-13 = C-terminal amide, Disulfide bridge between Cys-2 - Cys-13)