Learn More
Clorhidrato de A-7, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424479 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 15424479 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62011.MB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Antagonista de la calmodulina
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A-7 hydrochloride
CAS 79127-24-5
Color Blanco
Fórmula molecular C20H30Cl2N2O2S
Número MDL MFCD00209822
Cantidad 25 mg
Sinónimo a-7 hydrochloride, n-10-aminodecyl-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride, n-10-aminodecyl-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide hydrochloride, 1-10-aminodec-1-yl sulphamoyl-5-chloronaphthalene, n-10-aminodecyl-5-chloro-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride, n-10-aminodecyl-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide-hydrogen chloride 1/1
Información de solubilidad Soluble to 50mM in DMSO
Clave InChI XDJCAQBTSCRBHS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=CC=C2Cl)C(=C1)S(=O)(=O)NCCCCCCCCCCN.Cl
Nombre IUPAC N-(10-aminodecil)-5-cloronaftaleno-1-sulfonamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 433.432
PubChem CID 44119113
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.44
Forma física Sólido