Learn More
Tocris Bioscience™ A 68930 hydrochloride
Código de producto. 30001264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001264 10 mg 10 miligramos
18065142 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001264 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1534/10
Potent, selective D1-like agonist
Potent and selective D1-like dopamine receptor agonist (EC50 values are 2.1 and 3910 nM for D1-like and D2-like receptors respectively). Centrally active following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130465-39-3
Fórmula molecular C16H18ClNO3
Tekniske data
Nombre del producto químico o material A 68930 hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.78
Pureza >98%
Peso molecular 307.774
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.