Learn More
A-674563, MedChemExpress
Código de producto. 16485588
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485588 10 mg 10 miligramos
16458287 5 mg 5 miligramos
16451757 50 mg 50 miligramos
16426136 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485588 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13254
MedChemExpress A-674563 is an orally active and selective Akt1 inhibitor with a Ki of 11 nM.
A-674563 is an orally active and selective Akt1 inhibitor with a Ki of 11 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A-674563
CAS 552325-73-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22N4O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (232.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)COC2=CC(C3=CC4=C(C=C3)NN=C4C)=CN=C2
Peso molecular (g/mol) 358.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.44
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease