Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo A-621
Código de producto. 12121650 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
6 x 250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
12121650 6 x 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12121650 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 11876
Compatibilice con aplicaciones de gran volumen con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ A-621 6.
Compatibilice aplicaciones de gran volumen con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ A-621.
Especificaciones:
  • Rotor de ángulo fijo (23°) de aluminio
  • Capacidad: 6 × 250 ml
  • Velocidad/RCF máx.: 21.000 rpm/66.993 x g
  • Factor K: 751
Compatible con:
Serie de centrífugas de alta velocidad Thermo Scientific™ Sorvall™ WX.
Recomendada para:
Sedimentación de grandes volúmenes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo A-621
Material Aluminio
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 6 x 250 mL
RCF máx. 66.993 x g
Vel. máx 21.000 rpm
Radio (métrico) 136 mm
Radio mín. (métrico) 36,7 mm
Factor K 751
Longitud máx. del tubo 153 mm
Diámetro máx. del tubo 61 mm
Peso neto 30,1 lb (13,6 kg)
Para utilizar con (equipo) Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
Ángulo 23°
Promedio RCF 42.536 x g
RCF mín. 18.078 x g