Learn More
Tygon Tubo dosificador de productos químicos A-60-G
Código de producto. 30053266 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1,9 cm (1 x 16 in)
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (5 x 8 in)
1/2 in
1 in
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/8 in
7/16 in
Diámetro exterior (imperial):
(7/16 in)
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (5 x 8 in)
1,9 cm (7 x 8 in)
1,9 cm (9 x 16 in)
1-1/4 in
1/2 in
11/16 in
13/16 in
1 in
3/8 in
5/16 in
5/8 in
9/16 in
Tamaño de la unidad:
15 metros
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) unitSize
30053266 5/16 in 1/2 in 15 metros
30054342 5/16 in (7/16 in) 15 metros
30054000 5/8 in 13/16 in 15 metros
30053254 1,9 cm (5 x 8 in) 1,9 cm (7 x 8 in) 15 metros
30053593 1,9 cm (1 x 8 in) 1,9 cm (1 x 4 in) 15 metros
30053538 1/2 in 11/16 in 15 metros
30054173 3/8 in 1/2 in 15 metros
30053776 3/8 in 1,9 cm (5 x 8 in) 15 metros
30053394 1,9 cm (1 x 16 in) 1,9 cm (3 x 16 in) 15 metros
30053430 1,9 cm (1 x 4 in) 3/8 in 15 metros
30053152 1,9 cm (3 x 16 in) 5/16 in 15 metros
30053567 1/2 in 5/8 in 15 metros
30054367 1 in 1-1/4 in 15 metros
30053761 1,9 cm (1 x 4 in) 1/2 in 15 metros
30054059 7/16 in 9/16 in 15 metros
30053314 3/4 in 1 in 15 metros
30053479 3/8 in 1,9 cm (9 x 16 in) 15 metros
30054091 1,9 cm (1 x 8 in) 3/8 in 15 metros
30053424 1,9 cm (1 x 4 in) (7/16 in) 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 30053266 Proveedor Tygon N.º de proveedor 5010658
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    123.76€ / 15 metros
    Ahorro 27.24€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos especialmente formulados ofrecen una excelente resistencia a los fluidos inorgánicos.
Ideal para aplicaciones de uso general, de laboratorio y de un solo uso. Soporte técnico de aplicaciones gratuito disponible para ayudarle con la selección de tubos. Excelente resistencia al calor, a los rayos UV y al ozono. Úselo en temperaturas que oscilen entre -60 °C y 135 °C (-75 °F y 275 °F). Alta resistencia a la fatiga —por flexión ideal para uso en bombas peristálticas. Sellable por —calor, no se necesitan accesorios para unir los tubos.
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 5/16 in
Material Tygon A-60-G
Diámetro exterior (imperial) 1/2 in
Longitud global (métrico) 50 ft.
Color Negro