Learn More
Tocris Bioscience™ A 582941
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18085852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18085852 10 mg 10 miligramos
18064482 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18085852 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4341/10
Partial agonist at α7 nAChR
Selective α7 nAChR partial agonist; exhibits high affinity for both rat and human α7 receptors (Ki values are 10.8 and 16.7 nM respectively). Displays ∽15-fold selectivity for α7 over 5-HT3 receptors (Ki = 150 nM for 5-HT3).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 848591-90-2
Fórmula molecular C17H20N4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A 582941
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.37
Pureza >98%
Peso molecular 280.375