Learn More
Tocris Bioscience™ A 484954
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18084662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18084662 10 mg 10 miligramos
18084012 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18084662 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4483/10
CaM kinase III (eEF-2 kinase) inhibitor
Inhibitor of eukaryotic elongation factor-2 (eEF-2) kinase (IC50 = 0.28 μM in enzymatic assay). Reduces eEF-2 phosphorylation with little effect on cancer cell growth.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142557-61-7
Fórmula molecular C13H15N5O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A 484954
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.29
Pureza >98%
Peso molecular 289.295