Learn More
A-484954, MedChemExpress
Código de producto. 16490677
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490677 50 mg 50 miligramos
16487067 5 mg 5 miligramos
16433046 25 mg 25 miligramos
16424358 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490677 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY110096
MedChemExpress A-484954 is a highly selective eukaryotic elongationfactor-2 (eEF2) inhibitor, with an IC50 of 280 nM.
A-484954 is a highly selective eukaryotic elongationfactor-2 (eEF2) inhibitor, with an IC50 of 280 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A-484954
CAS 142557-61-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H15N5O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (86.42 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N1CC)N(C2CC2)C3=C(C=C(C(N)=O)C(N)=N3)C1=O
Peso molecular (g/mol) 289.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.29
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease