Learn More
A-443654, MedChemExpress
Código de producto. 16433968
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16433968 10 mg 10 miligramos
16416687 5 mg 5 miligramos
16401059 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16433968 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10425
MedChemExpress A-443654 is a pan-Akt inhibitor and has equal potency against Akt1, Akt2, or Akt3 within cells (Ki=160 pM).
A-443654 is a pan-Akt inhibitor and has equal potency against Akt1, Akt2, or Akt3 within cells (Ki=160 pM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A-443654
CAS 552325-16-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H23N5O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (251.59 mM)
SMILES N[C@H](COC1=CN=CC(C2=CC3=C(NN=C3C)C=C2)=C1)CC4=CNC5=CC=CC=C54
Peso molecular (g/mol) 397.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.47
Porcentaje de pureza 98.5%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease