Learn More
A 438079, MedChemExpress
Código de producto. 16492657
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492657 50 mg 50 miligramos
16486568 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492657 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15488
MedChemExpress A 438079 is a potent, and selective P2X7 receptor antagonist with pIC50 of 6.9.
A 438079 is a potent, and selective P2X7 receptor antagonist with pIC50 of 6.9.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A 438079
Forma física Solid
CAS 899507-36-9
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H9Cl2N5
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (326.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.2 mg/mL (0.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(Cl)C(C2=NN=NN2CC3=CC=CN=C3)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 306.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.15
Porcentaje de pureza 99.74%