Learn More
A 438079 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16496568
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496568 10 mg 10 miligramos
16402667 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16496568 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15488A
MedChemExpress A 438079 (hydrochloride) is a potent, and selective P2X7 receptor antagonist with pIC50 of 6.9.
A 438079 (hydrochloride) is a potent, and selective P2X7 receptor antagonist with pIC50 of 6.9.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A 438079 hydrochloride
Forma física Solid
CAS 899431-18-6
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H10Cl3N5
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad H2O : ≥ 350 mg/mL (1021.57 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (291.88 mM)
SMILES ClC1=C(Cl)C(C2=NN=NN2CC3=CC=CN=C3)=CC=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 342.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.61
Porcentaje de pureza 99.26%