Learn More
Tocris Bioscience™ A 419259 trihydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18004892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18004892 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18004892 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3914/10
Inhibitor of Src family kinases
Potent Hck inhibitor (IC50 = 0.43 nM). Also inhibits other Src family kinases (SFKs). Suppresses proliferation and induces apoptosis in CML cell lines including CD34+. Also inhibits acute myeloid leukemia (AML) stem cell proliferation in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A 419259 trihydrochloride
CAS 1435934-25-0
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C29H37Cl3N6O
Formula Weight (peso de la fórmula) 592.01
Pureza >98%
Peso molecular 592.006