Learn More
A 419259 trihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16472877
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16472877 50 mg 50 miligramos
16456808 10 mg 10 miligramos
16409357 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16472877 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15764A
MedChemExpress A 419259 trihydrochloride is a Src family kinases inhibitor with IC50s of 9 nM, 3 nM and 3 nM for Src, Lck and Lyn, respectively.
A 419259 trihydrochloride is a Src family kinases inhibitor with IC50s of 9 nM, 3 nM and 3 nM for Src, Lck and Lyn, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A 419259 trihydrochloride
CAS 1435934-25-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H37Cl3N6O
Cantidad 50 mg
Sinónimo RK 20449 trihydrochloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 55 mg/mL (92.91 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(N([C@H]3CC[C@H](N4CCN(C)CC4)CC3)C=C2C5=CC=C(OC6=CC=CC=C6)C=C5)=NC=N1.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 592.0
Formula Weight (peso de la fórmula) 592.0
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease