Learn More
Tocris Bioscience™ A 410099.1 amide-PEG4-amine
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18788706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18788706 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18788706 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7220/25
IAP ligand with PEG linker and terminal amine for onward chemistry
A 410099.1 amide-PEG4-amine is a functionalized IAP ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an IAP ligand plus an amide-PEG4 linker with terminal amine ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl (-1-((-2-((2 S,4 S)-4-(14-amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecanamido)-2-(((R)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-1-cyclohexyl-2-oxoethyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)(methyl)carbamate
CAS 2446474-10-6
Cantidad 25 mg
Objetivo Degrader Building Blocks
Fórmula molecular C42H68N6O10
Pureza 0.95