Learn More
A-381393, MedChemExpress
Código de producto. 16471117
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471117 50 mg 50 miligramos
16443266 25 mg 25 miligramos
16434868 10 mg 10 miligramos
16427617 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16471117 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY116941
MedChemExpress A-381393 is a potent, selective, brain penetrate dopamine D4 receptor antagonist, with Kis of 1.5, 1.9 and 1.6 nM for human dopamine D4.4, D4.2, and D4.7 receptor, respectively, >2700-fold selectivity over D1, D2, D3 and D5 dopamine receptors. A-381393 shows moderate affinity for 5-HT2A (Ki, 370 nM).
A-381393 is a potent, selective, brain penetrate dopamine D4 receptor antagonist, with Kis of 1.5, 1.9 and 1.6 nM for human dopamine D4.4, D4.2, and D4.7 receptor, respectively, >2700-fold selectivity over D1, D2, D3 and D5 dopamine receptors. A-381393 shows moderate affinity for 5-HT2A (Ki, 370 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A-381393
Forma física Solid
CAS 726174-00-1
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24N4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 51.67 mg/mL (161.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(C=C1C)N2CCN(CC2)CC3=NC4=CC=CC=C4N3
Peso molecular (g/mol) 320.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.43
Porcentaje de pureza 99.9%