Learn More
A 37203, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | A 37203 |
| CAS | 220519-06-2 |
| Fórmula molecular | C20H27F3N6OS |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Lu 201640, 2-[[3-[4-[2-(1,1-Dimethylethyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinyl]-1-piperazinyl]propyl]thio]-4(3H)-pyrimidinone, 2-[[3-[4-[2-(1,1-Dimethylethyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinyl]-1-piperazinyl]propyl]thio]-4(1H)-pyrimidinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27F3N6OS/c1-19(2,3)17-25-14(20(21,22)23)13-15(26-17)29-10-8-28(9-11-29)7-4-12-31-18-24-6-5-16(30)27-18/h5-6,13H,4,7-12H2,1-3H3,(H,24,27,30) |
| SMILES | FC(F)(C1=CC(N2CCN(CCCSC(N3)=NC=CC3=O)CC2)=NC(C(C)(C)C)=N1)F |
| Nombre IUPAC | 2-[3-[4-[2-terc-butil-6-(trifluorometil)pirimidin-4-il]piperazin-1-il]propilsulfanil]-1H-pirimidin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 456.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.1919 |