Learn More
A-366, MedChemExpress
Descripción
A-366 shows >1000-fold selectivity over 21 other methyltransferases. A-366 is also a potent, nanomolar inhibitor of the Spindlin1-H3K4me3-interaction (IC50=182.6 nM). A-366 displays high affinity at human histamine H3 receptor (Ki=17 nM) and shows subtype selectivity among subsets of the histaminergic and dopaminergic receptor families.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | A-366 |
| CAS | 1527503-11-2 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H27N3O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (151.77 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC1=CC2=C(N=C(N)C23CCC3)C=C1OCCCN4CCCC4 |
| Peso molecular (g/mol) | 329.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.44 |
| Mostrar más |