Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | A-366 |
| CAS | 1527503-11-2 |
| Sinónimo | 5 '-metoxi-6 '-[3-(1-pirrolidinil)propoxi]-espiro[ciclobutano-1,3 '-[3 H]indol]-2 '-amina |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C19 H27 N3 O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329,44 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | 95% |