missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ A 317491 sodium salt

Descripción
A 317491 sodium salt is a selective, high affinity non-nucleotide P2X3 and P2X2/3 receptor antagonist (Ki values are 9, 22, 22 and 92 nM at human P2X2/3, rat P2X3, human P2X3 and rat P2X2/3, respectively); blocks recombinant human and rat P2X3 and P2X2/3 receptor-mediated calcium flux (Ki = 22 - 92 nM). Exhibits selectivity over other P2 receptors and other neurotransmitter receptors, ion channels, and enzymes (IC50 > 5 μM). Reduces mechanical allodynia and thermal hyperalgesia in the CCI in vivo models. Antinociceptive.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[[[(3-Phenoxyphenyl)methyl][(1 S)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl]amino]carbonyl]-1,2,4-benzenetricarboxylic acid disodium salt |
| Cantidad | 5 mg |
| Objetivo | P2X Receptor Antagonists |
| Fórmula molecular | C33H25NO8Na2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 609.54 |
| Tipo de producto | Antagonist |
| Pureza | 98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?