Learn More
a-(3,4-Dietoxifenil)-6,7-dietoxi-1-isoquinolinmetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-(3,4-Diethoxyphenyl)-6,7-diethoxy-1-isoquinolinemethanol |
| CAS | 1394077-64-5 |
| Fórmula molecular | C24H29NO5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (6,7-Diethoxyisoquinolin-1-yl)(3,4-diethoxyphenyl)methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H29NO5/c1-5-27-19-10-9-17(14-20(19)28-6-2)24(26)23-18-15-22(30-8-4)21(29-7-3)13-16(18)11-12-25-23/h9-15,24,26H,5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC1=C(OCC)C=C(C=CN=C2C(C3=CC=C(OCC)C(OCC)=C3)O)C2=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 411.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 411.2046 |