Learn More
Tocris Bioscience™ A 286982
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18094222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18094222 10 mg 10 miligramos
18046002 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18094222 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4228/10
Potent inhibitor of the LFA-1/ICAM-1 interaction
Potent inhibitor of the LFA-1/ICAM-1 interaction (IC50 values are 44 and 35 nM in LFA-1/ICAM-1 binding and LFA-1-mediated cell adhesion assays respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 280749-17-9
Fórmula molecular C24H27N3O4S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A 286982
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.55
Pureza >99%
Peso molecular 453.557