Learn More
Tocris Bioscience™ A 205804
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18074052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
18074052 10 mg 10 miligramos
18065752 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18074052 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2524/10
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Selective inhibitor of E-selectin and ICAM-1 expression
Selective inhibitor of E-selectin and ICAM-1 expression (IC50 values are 20, 25 and > 1000 nM for TNF-α-induced E-selectin, ICAM-1 and VCAM-1 expression respectively). Effective inhibitor of cell-cell adhesion in an in vitro flow experiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 251992-66-2
Fórmula molecular C15H12N2OS2
Specifikationer
Nombre del producto químico o material A 205804
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.39
Pureza >98%
Peso molecular 300.394
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.