Learn More
a-(2,3-dimetilfenil)-a-metil-1H-imidazol-5-metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alpha-(2,3-Dimethylphenyl)-alpha-methyl-1H-imidazole-5-methanol |
| CAS | 86347-12-8 |
| Fórmula molecular | C13 H16 N2 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | α-(2,3-Dimethylphenyl)-α-methyl-1H-imidazole-4-methanol, Hydroxymedetomidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16N2O/c1-9-5-4-6-11(10(9)2)13(3,16)12-7-14-8-15-12/h4-8,16H,1-3H3,(H,14,15) |
| SMILES | Cc1cccc(c1C)C(C)(O)c2cnc[nH]2 |
| Nombre IUPAC | 1-(2,3-dimetilfenil)-1-(1H-imidazol-5-il)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 216.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.1263 |