Learn More
A-196, MedChemExpress
Descripción
A-196 is a potent and selective inhibitor of SUV420H1 and SUV420H2 with IC50 values of 25 nM and 144 nM, respectively. A-196 inhibits SUV4-20 biochemically in a substrate-competitive manner. A-196 represents a first-in-class chemical probe of SUV4-20 to investigate the role of histone methyltransferases in genomic integrity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | A-196 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1982372-88-2 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H16Cl2N4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 31 mg/mL (86.29 mM) |
| SMILES | ClC1=C(Cl)C=C(C(C2=CC=NC=C2)=NN=C3NC4CCCC4)C3=C1 |
| Mostrar más |