Learn More
A-1331852, MedChemExpress
Código de producto. 16477878
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477878 10 mg 10 miligramos
16453827 50 mg 50 miligramos
16427696 100 mg 100 miligramos
16423686 25 mg 25 miligramos
16410348 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16477878 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19741
MedChemExpress A-1331852 is an orally available BCL-XL selective inhibitor with a Ki of less than 10 pM.
A-1331852 is an orally available BCL-XL selective inhibitor with a Ki of less than 10 pM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A-1331852
CAS 1430844-80-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H38N6O3S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (75.89 mM) ∣Ethanol : 4 mg/mL (6.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=NC(N2CC3=C(C=CC=C3C(NC4=NC5=CC=CC=C5S4)=O)CC2)=CC=C1C6=C(C)N(CC7(C8)CC9CC8CC(C9)C7)N=C6)O
Peso molecular (g/mol) 658.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 658.81
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death