Learn More
A-1210477, MedChemExpress
Código de producto. 16497907
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497907 5 mg 5 miligramos
16495876 100 mg 100 miligramos
16445188 10 mg 10 miligramos
16441407 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497907 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12468
MedChemExpress A-1210477 is a potent and selective inhibitor of MCL-1 with a Ki of 0.45 nM. A-1210477 specifically binds MCL-1 and promotes apoptosis of cancer cells in an MCL-1-dependent manner.
A-1210477 is a potent and selective inhibitor of MCL-1 with a Ki of 0.45 nM. A-1210477 specifically binds MCL-1 and promotes apoptosis of cancer cells in an MCL-1-dependent manner.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A-1210477
CAS 1668553-26-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C46H55N7O7S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (11.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N1CCN2CCOCC2)=C(CCCOC3=C4C=CC=CC4=CC=C3)C5=C1C(C6=C(COC7=CC=C(N8CCN(S(=O)(N(C)C)=O)CC8)C=C7)N(C)N=C6C)=CC=C5)O
Peso molecular (g/mol) 850.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 850.04
Porcentaje de pureza 98.52%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death