Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | A-1210477 |
| CAS | 1668553-26-1 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C46 H55 N7 O7 S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 850,04 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | 95% |