Learn More
A-1165442, MedChemExpress
Product Code. 16491249
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
16491249 1 mg 1 miligramo
16485158 10 mg 10 miligramos
16435866 100 mg 100 miligramos
16431387 50 mg 50 miligramos
16427887 5 mg 5 miligramos
16423306 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16491249 Supplier Medchem Express Supplier No. HY12428
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress A-1165442 is a potent, competitive and orally available TRPV1 antagonist with an IC50 of 9 nM for human TRPV1.
A-1165442 is a potent, competitive and orally available TRPV1 antagonist with an IC50 of 9 nM for human TRPV1.
Specifications
Nombre del producto químico o material A-1165442
CAS 1221443-94-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H20ClF2N3O2
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.56 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NC1=CC=CC2=C1C=C(C)N=C2)N[C@H]3C4=CC=C(Cl)C=C4OC(CF)(CF)C3
Peso molecular (g/mol) 431.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.86
Porcentaje de pureza 99.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation