Learn More
A 1120, MedChemExpress
Código de producto. 16466847
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16466847 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16466847 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107633
MedChemExpress A 1120 is a high-affinity nonretinoid retinol-binding protein 4 (RBP4) antagonist with a Ki value of 8.3 nM. A 1120 disrupts the interaction between RBP4 and its binding partner transthyretin.
A 1120 is a high-affinity nonretinoid retinol-binding protein 4 (RBP4) antagonist with a Ki value of 8.3 nM. A 1120 disrupts the interaction between RBP4 and its binding partner transthyretin.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A 1120
CAS 1152782-19-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H19F3N2O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (254.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(C1=C(C2CCN(C(NC3=C(C=CC=C3)C(O)=O)=O)CC2)C=CC=C1)F
Peso molecular (g/mol) 392.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.37
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation