Learn More
Piperacillin, 95%, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J66143.03
Código de producto. 15457389
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00€
    152.65€ / 1 g
    Ahorro 16.35€
    9% Descuento
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
A semisynthetic penicillin with wide spectrum of antimicrobial activity, particularly pseudomonas strains.
Solubility
Freely soluble in methanol. Only sparingly soluble in aqueous solution at 0.119 mg/mL
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Piperacillin
White
C23H26N5NaO7S
Freely soluble in methanol; Only sparingly soluble in aqueous solution at 0;119mg/mL
[Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@@H]2[C@@H]3SC(C)(C)[C@H](N3C2=O)C([O-])=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)C1=O
539.54
CHEBI:8232
95%
61477-96-1
1g
MFCD00865043
WCMIIGXFCMNQDS-RAMASXNTSA-M
sodium (2R,5S,6S)-6-[(2R)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
43672
517.55
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Piperacillin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Piperacillin
SDS Documentos