Learn More
Oxytocin, 96%, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63421.MB
Cantidad 25mg
Código de producto. 15445669
  • 764.00€ / 25 miligramos
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Oxytocin is used as a peptide hormone that acts predominantly as a neurotransmitter; stimulates uterine contraction and lactation, increases Na+ excretion; stimulates myometrial GTPase and phospholipase C.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Oxytocin
C45H67F3N12O14S2
25mg
14,6979
Soluble in water.
CCC(C)C1C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(CSSCC(C(=O)NC(C(=O)N1)CC2=CC=C(C=C2)O)N)C(=O)N3CCCC3C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NCC(=O)N)CC(=O)N)CCC(=O)N.C(=O)(C(F)(F)F)O
1121.216
1007.19
50-56-6
MFCD00076731
UN2811
oxytocin acetate syntocinon /
HCWNGYCIMQIGKC-BXUJZNQYSA-N
(2S)-1-[(4R,7S,10S,13S,16S,19R)-19-amino-7-(2-amino-2-oxoethyl)-10-(3-amino-3-oxopropyl)-13-[(2S)-butan-2-yl]-16-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentazacycloicosane-4-carbonyl]-N-[(2S)-1-[(2-amino-2-oxoethyl)amino]-
87795236
96%
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Oxytocin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxytocin
SDS Documentos