Learn More
Nigericin sodium salt, 98+%, Thermo Scientific™
A potassium ionophore
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61349.MA
146.30 EUR hasta el 2026-07-03
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27965" para aplicar la oferta.
Cantidad 10mg
Código de producto. 15403959
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    188.65€ / 10 miligramos
    Ahorro 20.35€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Nigericin sodium salt is a polyether ionophore which catalyzes the electroneutral exchange of alkali metal (K+) for H+ (antiport). It disrupts membrane potential and stimulates ATPase activity in mitochondria. It transports monovalent cations across membranes with the following specificity: K+ >Rb+ >Cs+ >>Na. It kills bacteria by facilitating the diffusion of ions across membranes. It is widely used in studies of the consequences of changes in membrane potential in variable systems.
Solubility
Soluble in chloroform, methanol or ethanol
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents, acids, bases and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Nigericin sodium salt
C40H68O11
10mg
3892398
nigericin
DANUORFCFTYTSZ-FBMOGUJMSA-N
(2R)-2-[(2R,3S,6R)-6-[[(2S,4R,5R,6R,7R,9R)-2-[(2R,5S)-5-[(3S,5R)-5-[(2S,3S,5R,6R)-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyloxan-2-yl]-3-methyloxolan-2-yl]-5-methyloxolan-2-yl]-7-methoxy-2,4,6-trimethyl-1,10-dioxaspiro[4.5]decan-9-yl]methyl]-3-methyloxan-2-
123134611
≥98%
28643-80-3
MFCD00036825
UN3462
14,6541
Soluble in chloroform, methanol or ethanol
CC1CCC(OC1C(C)C(=O)O)CC2CC(C(C3(O2)C(CC(O3)(C)C4CCC(O4)(C)C5C(CC(O5)C6C(CC(C(O6)(CO)O)C)C)C)C)C)OC
724.973
746.94
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Nigericin sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nigericin sodium salt
SDS Documentos