Learn More
1-Amino-4-hydroxyanthraquinone, 96%, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar B24388.22
Cantidad 100g
Código de producto. 11455827
  • 301.92€ / 100 g
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
The use of the inclusion complex of 1-amino-4-hydroxyanthraquinone (AHA) in the internal cavity of β-cyclodextrin confers increased sensitivity, selectivity and detection limit, and allows the determination of 10-70 ng ml-1 beryllium, compared to 60-500 ng ml-1 in the absence of the cyclodextrin.
Solubility
Soluble in water, ethanol, acetone, benzene.
Notes
Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1-Amino-4-hydroxyanthraquinone
C14H9NO3
100g
Soluble in water,ethanol,acetone,benzene.
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)N
239.23
239.23
116-85-8
MFCD00001223
1-amino-4-hydroxyanthraquinone, disperse red 15, calcosyn pink b, celutate pink b, nacelan pink b, amacel pink b, celutate pink bn, celutate pink by, cibacete red 3b, disperse red 2s
AQXYVFBSOOBBQV-UHFFFAOYSA-N
1-amino-4-hydroxyanthracene-9,10-dione
8323
96%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.