Learn More
Potassium dichromate, 0.1N Standardized Solution, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 035618.AP
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11405040
  • 24.40€ / 500 ml
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Potassium dichromate
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
MFCD00011367
[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
294.182
CHEBI:53444
7778-50-9
Cr2K2O7
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
24502
294.18
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos