Learn More
cis-Diamminedichloroplatinum(II), Pt 64.5% min, Thermo Scientific™
Potent Anticancer Agent That Blocks DNA Synthesis.
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 010471.01
Código de producto. 11345978
  • en la oferta / 0.25 g
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
cis-Diamminedichloroplatinum(II)
15663-27-1
Cl2H6N2Pt
Cisplatin
300.06
Yellow micro crystals
Potent anticancer agent that blocks DNA synthesis
0.25 g
MFCD00011623
Soluble in DMF. Insoluble in most common solvents
Odorless
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos