Learn More
Gilson™ Kit de mantenimiento para Pipetman™
Fabricado por Gilson™. El kit de mantenimiento Gilson™ para Pipetman™ está garantizado para ofrecer valor y garantizar la fiabilidad y la precisión.
Marca:  Gilson™ F144501
Código de producto. 10133192
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.90€
    81.17€ / paquete de 1
    Ahorro 7.73€
    8% Descuento
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Kit de mantenimiento  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Para Pipetman: P2/P2G
1 soporte de punta, 3 juntas de pistón y 3 juntas tóricas