Learn More
(9Z)-eritromicina A oxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (9Z)-Erythromycin A Oxime |
| CAS | 134931-01-4 |
| Fórmula molecular | C37H68N2O13 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (9Z)-Erythromycin 9-Oxime |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H68N2O13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(38-46)18(2)16-35(8,44)32(52-34-28(40)24(39(11)12)15-19(3)48-34)21(5)29(22(6)33(43)50-25)51-26-17-36(9,47-13)31(42)23(7)49-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-46H,14-17H2,1-13H3/b38-27-/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)\C(=N\O)\[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O |
| Nombre IUPAC | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,10Z,11S,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-14-etil-7,12,13-trihidroxi-10-hidroxiimino-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-oxaciclotetradecan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 748.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 748.4721 |