Learn More
(9Z)-9-octadeceno-1-ol, 85%, TRC
Código de producto. 17983095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17983095 100 g 100 g
17944845 50 g 50 g
17964755 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17983095 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO235935100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-28-2
Fórmula molecular C18 H36 O
Peso molecular (g/mol) 268.48
Sinónimo Oleyl Alcohol
Nombre IUPAC octadec-9-en-1-ol
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleyl Alcohol
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.2766