Learn More
(9Z,12Z)-9,12-octadecadien-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Linoleyl Alcohol |
| CAS | 506-43-4 |
| Fórmula molecular | C18 H34 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Linoleyl Alcohol, (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dien-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h6-7,9-10,19H,2-5,8,11-18H2,1H3/b7-6-,10-9- |
| SMILES | CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCO |
| Nombre IUPAC | (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dien-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 266.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.261 |