Learn More
(9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trien-1-ol (>90%), TRC
Código de producto. 30012516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012516 50 mg 50 miligramos
30006445 250 mg 250 miligramos
17999164 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012516 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO86014050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-44-5
Fórmula molecular C18 H32 O
Peso molecular (g/mol) 264.45
Sinónimo Linolenyl Alcohol, (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadecatrien-1-ol, (9Z,12Z,15Z)-α-Linolen-1-ol, (Z,Z,Z)-9,12,15-Octadecatrien-1-ol, (Z,Z,Z)-9,12,15-Octadecatriene-1-ol, 9,12,15-Octadecatrienol, 9-cis,12-cis-15-cis-Octadecatrienol, Linolenic Alcohol, Linolenyl Alcohol, all-cis-9,12,15-Octadecatrien-1-ol, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienol, cis-1-Hydroxy-9,12,15-Octadecatriene, α-Linolenol, α-Linolenyl Alcohol;
Nombre IUPAC (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trien-1-ol
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trien-1-ol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h3-4,6-7,9-10,19H,2,5,8,11-18H2,1H3/b4-3-,7-6-,10-9-
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.2453