Learn More
Éster del ácido (9Z,12S)-metil 12-bromo-9-octadecenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (9Z,12S)-Methyl 12-Bromo-9-octadecenoic Acid Ester |
| CAS | 474302-44-8 |
| Fórmula molecular | C19H35BrO2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H35BrO2/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h10,13,18H,3-9,11-12,14-17H2,1-2H3/b13-10-/t18-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCC[C@H](Br)C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | (Z,12S)-12-bromooctadec-9-enoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 375.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.182 |