Learn More
Éster del ácido (9Z,12S)-metil 12-bromo-9-octadecenoico, TRC
Código de producto. 30474081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30474081 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30474081 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2960102.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (9Z,12S)-Methyl 12-Bromo-9-octadecenoic Acid Ester
CAS 474302-44-8
Fórmula molecular C19H35BrO2
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H35BrO2/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h10,13,18H,3-9,11-12,14-17H2,1-2H3/b13-10-/t18-/m0/s1
SMILES CCCCCC[C@H](Br)C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Nombre IUPAC (Z,12S)-12-bromooctadec-9-enoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 375.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.182
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.