Learn More
Ácido (9Z,11Z)-9,11-octadecadienoico (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (9Z,11Z)-9,11-Octadecadienoic Acid |
| CAS | 544-70-7 |
| Fórmula molecular | C18H32O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 9-cis,11-cis-Linoleic Acid, 9-cis-11-cis-Octadecadienoic Acid, cis-9,cis-11-Octadecadienoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-10H,2-6,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-,10-9- |
| SMILES | CCCCCC\C=C/C=C\CCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (9Z,11Z)-octadeca-9,11-dienoico |
| Peso molecular (g/mol) | 280.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.2402 |