Learn More
(9Z,11E)-Prodlure, MedChemExpress
Código de producto. 16463538
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463538 10 mg 10 miligramos
16449966 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16463538 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101735
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress (9Z,​11E)​-​Prodlure ((9Z,11E)-Tetradecadien-1-yl acetate) is the main component of the sex pheromone of female Spodoptera littoralis.
(9Z,​11E)​-​Prodlure ((9Z,11E)-Tetradecadien-1-yl acetate) is the main component of the sex pheromone of female Spodoptera littoralis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (9Z,11E)-Prodlure
Forma física Liquid
CAS 50767-79-8
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H28O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo (9Z,11E)-Tetradecadien-1-yl acetate Ferodin SL Litlure A
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (396.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC/C=C/C=C\CCCCCCCCOC(C)=O
Peso molecular (g/mol) 252.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.39
Porcentaje de pureza 98.0%