Learn More
(9Z,11E)-éster metílico 9,11-octadecadienoato, TRC
Código de producto. 30009119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009119 10 mg 10 miligramos
30009971 25 mg 25 miligramos
30009532 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009119 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32530510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13058-52-1
Fórmula molecular C19 H34 O2
Peso molecular (g/mol) 294.47
Sinónimo Methyl 9-cis-11-trans-octadecadienoate
Nombre IUPAC metil (9Z,11E)-octadeca-9,11-dienoato
SMILES CCCCCC\C=C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (9Z,11E)-Linoleic acid methyl ester
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h8-11H,3-7,12-18H2,1-2H3/b9-8+,11-10-
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.2559