Learn More
(9S,12R,13S)-Ácido Pilénico, TRC
Código de producto. 30416504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30416504 5 mg
30410118 10 mg
30411277 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30416504 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1027355MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102735-58-0
Fórmula molecular C18H34O5
Peso molecular (g/mol) 330.47
Sinónimo (9S,10E,12R,13S)-9,12,13-Trihydroxy-10-octadecenoic Acid, [9S-(9R*,10E,12S*,13R*)]-9,12,13-Trihydroxy-10-Octadecenoic Acid
Nombre IUPAC (E,9S,12R,13S)-9,12,13-trihidroxioctadeco-10-ácido enoico
SMILES CCCCC[C@H](O)[C@H](O)\C=C\[C@@H](O)CCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (9S,12R,13S)-Pinellic Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H34O5/c1-2-3-7-11-16(20)17(21)14-13-15(19)10-8-5-4-6-9-12-18(22)23/h13-17,19-21H,2-12H2,1H3,(H,22,23)/b14-13+/t15-,16-,17+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.2406