Learn More
(9R)-9-(2-Piridinilo)-6-oxaspiro[4.5]decano-9-etanol, TRC
Código de producto. 30425622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30425622 5 mg
30409381 25 mg
30409088 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425622 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9974605MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1401026-79-6
Fórmula molecular C16H24N2O
Peso molecular (g/mol) 260.37
Sinónimo (R)-2-(9-(Pyridin-2-yl)-6-oxaspiro[4.5]decan-9-yl)ethanamine
Nombre IUPAC 2-[(9R)-9-piridina-2-il-6-oxaspiro[4.5]decan-9-il]etanolamina
SMILES NCC[C@]1(CCOC2(CCCC2)C1)c3ccccn3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (9R)-9-(2-Pyridinyl)-6-oxaspiro[4.5]decane-9-ethanamine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24N2O/c17-10-8-15(14-5-1-4-11-18-14)9-12-19-16(13-15)6-2-3-7-16/h1,4-5,11H,2-3,6-10,12-13,17H2/t15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.1889