Learn More
(9R)-9-(2-Piridinilo)-6-oxaspiro[4,5]decano-9-acetonitrilo, TRC
Código de producto. 30414145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30414145 250 mg
30419009 100 mg
30425636 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30414145 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP996960250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1401031-38-6
Fórmula molecular C16H20N2O
Peso molecular (g/mol) 256.34
Nombre IUPAC 2-[(9R)-9-piridina-2-il-6-oxaspiro[4.5]decan-9-il]acetonitrilo
SMILES N#CC[C@]1(CCOC2(CCCC2)C1)c3ccccn3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (9R)-9-(2-Pyridinyl)-6-oxaspiro[4.5]decane-9-acetonitrile
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N2O/c17-10-8-15(14-5-1-4-11-18-14)9-12-19-16(13-15)6-2-3-7-16/h1,4-5,11H,2-3,6-9,12-13H2/t15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.1576